Learn More
1,1,1,3,3,3-trideuterato de hexafluoroacetona, 99,5 % (isotópico)
Código de producto. 15466445
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
15466445 10 g 10 g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 15466445 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 042290.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroacetone trideuterate
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.71 g/mL
Sensibilidad Moisture
Cantidad 10 g
CAS 109640-39-3
Punto de fusión 21°C
Fórmula molecular C15H16F30O13
Número MDL MFCD09953659,MFCD09953659,MFCD00149064
Número UN UN2552
Sinónimo hexafluoroacetone deuterate 95.0atom%d
Clave InChI MXXAOJTWEBEIPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC octahidrato de pentakis (hexafluoropropan-2-uno)
Peso molecular (g/mol) 974.23
PubChem CID 131844136
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.10 (166.02 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.5%