Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-fenil-2-propanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459307
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11459307
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21366.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 718-64-9 | C9H6F6O | 244.136 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 718-64-9
Fórmula molecular C9H6F6O
Peso molecular (g/mol) 244.136
Número MDL MFCD00040983
Clave InChI IZPIZCAYJQCTNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-phenyl-2-propanol, hexafluoro-2-hydroxyisopropyl benzene, bis trifluoromethyl phenylcarbinol, 2,2,2,2',2',2'-hexafluorocumyl alcohol, alpha,alpha-bis trifluoromethyl benzyl alcohol, hexafluoro-2-phenylisopropanol, benzenemethanol, .alpha.,.alpha.-bis trifluoromethyl, hexafluoro-2-phenyl isopropanol, hexafluoro-2-phenyl-2-propanol, benzenemethanol, alpha,alpha-bis trifluoromethyl
PubChem CID 69748
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-fenilpropan-2-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol
Densidad 1.45
Punto de ebullición 159°C to 160°C
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Índice de refracción 1.415
Cantidad 1 g
Número UN UN1987
Beilstein 2053547
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.14
Porcentaje de pureza ≥98%