Learn More
Sartorius™ Membrana porosa de nitrato de celulosa de 0,8μ m
Código de producto. 10478742 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
47 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 10478742
Marca: Sartorius™ 1300447ACN
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Punto de burbuja 1.7bar.
Color Cuadrícula blanca/negra
Tipo de filtro Filtro de membrana
Material Nitrato de celulosa
Tamaño de poro 0,8 μm
Caudal 200 ml/min.
Para utilizar con (aplicación) Pruebas microbiológicas de bebidas, levaduras y mohos.Para el ensayo de levaduras y mohos aerotransportados en lugares de alta humedad
Caudal de gas 5,2 l/min
N.° por paquete 100/pack
Grosor (métrico) 0,14 mm
Tipo Filtro de membrana
Diámetro (métrico) 47 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • X100 FILTERS,MEMBRANE DISC STERILE GREY WITH D=47mm, grau/weiß,
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose