Learn More
Sharpsafe™ Recipiente para objetos punzantes de 0,6 l
Código de producto. 17611695
Click to view available options
Tipo de tapón:
Abertura de pétalo
Abertura transparente
Color del tapón:
Amarillo
Morado
Naranja
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
Código de producto. 17611695
Marca: Sharpsafe™ 51502420
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
  • El primer recipiente para objetos punzantes de un solo uso sostenible del mundo en el mercado.
  • El recipiente de 0,6 litros se ha diseñado específicamente para su uso en entornos comunitarios, y cabe perfectamente en una bolsa o bolsillo. El recipiente de 0,6 litros tiene una forma específica para contener la máxima cantidad de objetos punzantes en el mínimo espacio.
  • La tapa abatible combina la seguridad con la facilidad de uso, mientras que la función de bloqueo final garantiza una seguridad total durante el transporte para su eliminación final. Nuestros recipientes Sharpsafe™ de 0,6 litros se han diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
  • Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con material reciclado robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
  • Características y ventajas
  • Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
  • Tapa semitranslúcida: contenido visible cuando está lleno.
  • Tapa superior abatible para función de cierre temporal y final
  • Elección de aberturas: Abertura de «pétalo» sin retorno, abertura para extraer la hoja del bisturí, función de extracción de la aguja de la pluma de insulina con una abertura sin obstrucciones para jeringas grandes y soportes para tubos de extracción de sangre
  • Etiqueta en el molde: ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar.
  • Resistencia a fugas de primera clase
  • Cumple con las normas que se indican a continuación
  • ISO23907-1:2019
  • UN3291
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,6 L
Certificaciones/conformidad Normativa del Reino Unido, ISO23907-1:2019, UN3291
Tipo de tapón Abertura transparente
Color del tapón Morado
Color Gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 450 x 530 x 455 mm
Cantidad 100/caja
Para utilizar con (aplicación) Eliminación segura de objetos punzantes clínicos
Tipo de producto Recipientes para objetos punzantes