Learn More
Fisherbrand™ Tubos de PCR de tapón plano de 0.5 ml
Código de producto. 12114152 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 12114152
Con tapón de cierre a presión integrado
  • Adecuado para bloques de termociclador de 0,5 ml
  • 0,6 ml de volumen máximo al cerrarse
  • Diseño de paredes finas
  • Producción en sala limpia
  • Polipropileno virgen
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni ADN humano
Color Azul
Volumen (métrico) 0,5 ml
Cantidad 1000/caja
Para utilizar con (equipo) Bloques de termociclador de 0,5 ml que pueden utilizarse en aplicaciones de PCR y de almacenamiento de muestras
Material Polipropileno
Tipo de tapón Plano
Formato Tubo
Tipo de producto Tubos para PCR de pared fina