Learn More
Potassium Dodecanoate-2,2-d2, CDN
Código de producto. 30321732
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
30321732 0.5 g 0.50 g
30315162 1 g 1 g
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30321732
Marca: CDN CDND51670.5G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Dodecanoate-2,2-D2
CAS 82867-25-2
Fórmula molecular C12 D2 H21 O2 . K
Cantidad 0.5 g
Sinónimo Dodecanoic-2,2-d2 acid, potassium salt (9 CI), Potassium dodecanoate-2,2-d2, Potassium dodecanoate-2,2-D2, Potassium laurate-2,2-d2, Lauric-2,2-d2 acid potassium salt, Lauric acid-2,2-d2 potassium salt
Fórmula InChI InChI=1 S/C12H24O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14;/h2-11H2,1H3,(H,13,14);/q;+1/p-1/i11D2;
SMILES [K+].[2 H]C([2 H])(CCCCCCCCCC)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC potassium;2,2-dideuteriododecanoate
Peso molecular (g/mol) 240.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.146 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity