Learn More
Dimethyl Hexanedioate-2,2,5,5-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexanedioic Acid Dimethyl Ester-2,2,5,5-D4 |
| CAS | 76785-05-2 |
| Fórmula molecular | C8 D4 H10 O4 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Hexanedioic-2,2,5,5-d4 acid, dimethyl ester (9 CI), 1,6-Dimethyl hexanedioate-2,2,5,5-d4, Dimethyl Hexanedioate-2,2,5,5-d4, Adipic-2,2,5,5-d4 acid dimethyl ester, Hexanedioic Acid Dimethyl Ester-2,2,5,5-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3/i5D2,6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCC([2 H])([2 H])C(=O)OC)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | dimethyl 2,2,5,5-tetradeuteriohexanedioate |
| Peso molecular (g/mol) | 178.219 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.1143 g/mol |
| Mostrar más |