missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Dichlorotoluene-3,5,6-d3, CDN

Código de producto. 30315020
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
Código de producto. Cantidad unitSize
30315020 0.5 g 0.50 g
30326970 1 g 1 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

Código de producto. 30315020

Marca: CDN CDND73410.5G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorotoluene-3,5,6-D3
CAS 1398065-47-8
Fórmula molecular C7 D3 H3 Cl2
Cantidad 0.5 g
Sinónimo 2,4-Dichlorotoluene-3,5,6-d3, 2,4-Dichlorotoluene-d3, 2,4-Dichloro-1-methylbenzene-3,5,6-d3
Fórmula InChI InChI=1 S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4 H,1H3/i2D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c([2 H])c(Cl)c1C
Nombre IUPAC 1,3-dichloro-2,4,5-trideuterio-6-methylbenzene
Peso molecular (g/mol) 164.047
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0035 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.