Learn More
1-Iodooctane-d17, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Iodooctane-D17 |
| CAS | 340256-37-3 |
| Fórmula molecular | C8 D17 I |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Octane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-d17, 8-iodo- (9 CI), 8-Iodooctane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-d17, 8-Iodooctane-d17, 1-Iodooctane-d17, 1-Iodooctane-D17 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H17I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])I |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecadeuterio-8-iodooctane |
| Peso molecular (g/mol) | 257.2298 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.1442 g/mol |
| Mostrar más |