Learn More
Thermo Scientific™ Tubos individuales de 0.5 ml
Código de producto. 10532655
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Rojo
Transparente
Verde
Tipo de tapón:
Tapón abovedado
Tapón plano
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Código de producto. 10532655
Marca: Thermo Scientific™ AB0350/B
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Minimice la pérdida de muestras con las tapas de cierre a presión de estos tubos de 0.5 ml individuales para aplicaciones de PCR.
0.5 mL Individual Tubes feature a 'snap shut' cap, which are available as either domed or flat caps. These tubes aare compatible with 0.5 mL thermal cycler blocks and can be used in PCR and sample storage applications.
Microtubo PCR ABgene
• Polipropileno virgen transparente autoclavable
• Pared muy fina de los tubos para transferencia térmica uniforme y óptima
• Tubo individual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado como material sin ADN, ARNasa y ADNasa.
Color Azul
Volumen (métrico) 0.5 mL
Cantidad 1000
Material Polipropileno
Tipo de tapón Tapón plano
Tipo de producto Tubos