Learn More
Axygen™ Tubos con tapón de rosca cónicos Axygen™ de 0.5 ml: preesterilizados
Código de producto. p-4102755 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Color del tapón:
Transparente
Varios
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 4000
paquete de 500
Código de producto. 12769488
Marca: Axygen™ SCT050AS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Dispone de una junta tórica resistente a productos químicos
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío de enzimas de restricción y otros reactivos.
  • Los tubos con tapón preesterilizados tienen tapones sin lazo acoplados con juntas tóricas
  • La junta tórica con diseño de rosca garantiza un cierre uniforme que permite la centrifugación hasta 20 000 × g
  • Los tubos con tapón de rosca Maxymum Recovery™ están disponibles como artículos de pedido especial para tubos variados
  • Disponibles en una gama de colores para facilitar la identificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Color del tapón Varios
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 0,5 ml
Material Polipropileno
Formato Sin lazo
Incluye Junta tórica
Envase Bolsa
Esterilidad Estéril
Graduated No
Tipo de tapón Tapón de rosca
Forma del fondo Cónicos
RCF máx. 20000 xG