Learn More
Trajan™ Piezas de repuesto para jeringas con émbolo en aguja de 0,5 a 5 μl
Click to view available options
Tipo de producto:
Aguja y émbolo de repuesto: NP0.5B-7BV
Aguja y émbolo de repuesto: NP0.5BN-5/0.63BV
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Gran exactitud y precisión para inyecciones de pequeño volumen
- Kits de aguja y émbolo de repuesto
- Los kits son compatibles. Las agujas y los émbolos deben sustituirse al mismo tiempo
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 23 G |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63 mm |
| Tipo de producto | Aguja y émbolo de repuesto: NP0.5BN-5/0.63BV |
| Volumen (métrico) | 0,5 μl |
| Estilo de punta de aguja | bisel |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringa de 6,5 mm de diámetro exterior (0,5 μl) |