Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubo de PEEKsil™ de 0,36 mm
Código de producto. 15288783
Click to view available options
Longitud global (métrico):
100 m
150 m
250 m
500 m
50 m
Diámetro interior (métrico):
0,025 mm
0,05 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 15288783
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 0624371
Tubos de sílice fundida con revestimiento de polímero mecánicamente robustos ideales para su uso en sistemas de HPLC
  • La pared interna de sílice fundida tiene una superficie lisa libre de imperfecciones
  • El PEEKsil soporta la mayoría de los disolventes orgánicos y es resistente a los ácidos fuertes
  • Intervalo efectivo de pH de 0 a 10
  • Su flexibilidad garantiza una conexión sencilla entre columnas, detectores e inyectores
    Especificaciones
    Tipo Tubos
    Incluye 2/paq.
    Diámetro interior (métrico) 0,025 mm
    Longitud global (métrico) 50 m