Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Tiras de tubos para PCR de 0.2 ml
Código de producto. 12519656 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Rojo
Verde
Tipo de tapón:
Abovedado
No se incluye
Plano
Tamaño de la unidad:
250 PCS
paquete de 250
Código de producto. 12519656
Includes
Tubes only. (Caps not included.)
Ideales para su uso en termocicladores con fondo en V de 0,2 ml y 96 pocillos
Ideal para su uso en termocicladores con fondo en V de 0.2 ml y 96 pocillos
  • 0,25 ml de volumen máximo de tubo cuando está cerrado
  • Tiras de ocho tubos
  • Se pueden cortar en tubos individuales
  • Diseño de paredes finas
  • Producción en sala limpia
  • Polipropileno virgen
  • Disponibles con tiras de tapas planas, de tapas abovedadas o sin tiras de tapas
Certifications
Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógeno
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADN humano, ARNasa, ADNasa, sin endotoxinas
Color Azul
Volumen (métrico) 0,2 ml
Cantidad 250/caja
Para utilizar con (equipo) Termocicladores de fondo en V, 96 pocillos y 0,2 ml, para aplicaciones de PCR y qPCR/PCR en tiempo real
Material Polipropileno
Tipo de tapón No se incluye
N.° de pocillos 96
Formato Tira
Tipo de producto Tubos para PCR de pared fina y 8 tiras