Descripción
Ideal para su uso en termocicladores con fondo en V de 0.2 ml y 96 pocillos
- 0,25 ml de volumen máximo de tubo cuando está cerrado
- Tiras de ocho tubos
- Se pueden cortar en tubos individuales
- Diseño de paredes finas
- Producción en sala limpia
- Polipropileno virgen
- Disponibles con tiras de tapas planas, de tapas abovedadas o sin tiras de tapas
Certifications
Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógeno
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADN humano, ARNasa, ADNasa, sin endotoxinas |
| Color | Amarillo |
| Volumen (métrico) | 0,2 ml |
| Cantidad | 250/caja |
| Para utilizar con (equipo) | Termocicladores de fondo en V, 96 pocillos y 0,2 ml, para aplicaciones de PCR y qPCR/PCR en tiempo real |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Plano |
| N.° de pocillos | 96 |
| Formato | Tira |
| Tipo de producto | Tubos para PCR de pared fina y 8 tiras |