Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Tiras de tubos para PCR de 0.2 ml
Código de producto. 12154092 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Rojo
Verde
Tipo de tapón:
Abovedado
No se incluye
Plano
Tamaño de la unidad:
250 PCS
paquete de 250
Código de producto. Color Tipo de tapón unitSize
12154092 Rojo Plano paquete de 250
12104092 Natural Abovedado paquete de 250
12114092 Rojo Abovedado 250 PCS
12124092 Azul Abovedado paquete de 250
12134092 Verde Abovedado paquete de 250
12144092 Amarillo Abovedado paquete de 250
12179770 Natural Plano paquete de 250
12164092 Azul Plano paquete de 250
12174092 Verde Plano paquete de 250
12184092 Amarillo Plano paquete de 250
11849241 Natural No se incluye paquete de 250
12104102 Rojo No se incluye paquete de 250
12519656 Azul No se incluye paquete de 250
12114102 Verde No se incluye paquete de 250
12124102 Amarillo No se incluye paquete de 250
15 options
Código de producto. 12154092
Ideales para su uso en termocicladores con fondo en V de 0,2 ml y 96 pocillos
Ideal para su uso en termocicladores con fondo en V de 0.2 ml y 96 pocillos
  • 0,25 ml de volumen máximo de tubo cuando está cerrado
  • Tiras de ocho tubos
  • Se pueden cortar en tubos individuales
  • Diseño de paredes finas
  • Producción en sala limpia
  • Polipropileno virgen
  • Disponibles con tiras de tapas planas, de tapas abovedadas o sin tiras de tapas
Certifications
Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógeno
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADN humano, ARNasa, ADNasa, sin endotoxinas
Color Rojo
Volumen (métrico) 0,2 ml
Cantidad 250/caja
Para utilizar con (equipo) Termocicladores de fondo en V, 96 pocillos y 0,2 ml, para aplicaciones de PCR y qPCR/PCR en tiempo real
Material Polipropileno
Tipo de tapón Plano
N.° de pocillos 96
Formato Tira
Tipo de producto Tubos para PCR de pared fina y 8 tiras