Learn More
Fisherbrand™ Microinserto de polipropileno de 0,2 ml para vial de boca ancha
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Microinserto |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 6 mm |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | 0,5 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Micromuestreo |
| Volumen residual (métrico) | < 8 μl |
| Estilo de la base | Fondo plano |
| Altura (métrico) | 31 mm |
| Cantidad | 10 x 100 |