Learn More
Phenylacetylene-d6, CDN
Código de producto. 30316724
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
0.50 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30316724
Marca: CDN CDND59450.25G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethynylbenzene-D6
CAS 25837-47-2
Fórmula molecular C8 D6
Cantidad 0.25 g
Sinónimo Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-(ethynyl-2-d)- (ACI), 6-(Ethynyl-2-d)benzene-1,2,3,4,5-d5 (ACI), Benzene-d5, ethynyl-d- (8 CI, 9 CI), Phenyl-d5-acetylene-d, Ethynylbenzene-d6, Phenylacetylene-d6
Fórmula InChI InChI=1 S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7 H/i1D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D
SMILES [2 H]C#Cc1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1[2 H]
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(2-deuterioethynyl)benzene
Peso molecular (g/mol) 108.1702
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.0846 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity