Learn More
Gramine-alpha,alpha-d2, CDN
Código de producto. 30311305
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
0.50 g
30311305 0.25 g 0.25 g
30322219 0.5 g 0.50 g
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30311305
Marca: CDN CDND16280.25G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gramine-alpha,alpha-D2
CAS 95415-84-2
Fórmula molecular C11 D2 H12 N2
Cantidad 0.25 g
Sinónimo 1 H-Indole-3-methan-α,α-d2-amine, N,N-dimethyl- (9 CI), N,N-Dimethyl-1 H-indole-3-methan-α,α-d2-amine, Gramine-d2, Gramine-α,α-d2, Gramine-α,α-D2, 3-(Dimethylaminomethyl-d2)indole
Fórmula InChI InChI=1 S/C11H14N2/c1-13(2)8-9-7-12-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-7,12 H,8H2,1-2H3/i8D2
SMILES [2 H]C([2 H])(N(C)C)c1c[nH]c2ccccc12
Nombre IUPAC 1,1-dideuterio-1-(1 H-indol-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Peso molecular (g/mol) 176.2546
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.1283 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity