Learn More
Ethyl-alpha,alpha-d2-benzene-d5, CDN
Código de producto. 30321284
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.25 g
Código de producto. Cantidad
30321284 0.25 g
30318513 0.1 g
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30321284
Marca: CDN CDND19040.25G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylbenzene-alpha,alpha,2,3,4,5,6-D7
CAS 84272-90-2
Fórmula molecular C8 D7 H3
Cantidad 0.25 g
Sinónimo Benzene-d5, ethyl-1,1-d2- (9 CI, ACI), Ethyl-1,1-d2benzene-d5 (ACI), 1,2,3,4,5-Pentadeuterio-6-(1,1-dideuterioethyl)benzene, Ethyl-α,α-d2-benzene-d5, Pentadeutero(1,1-dideuteroethyl)benzene, Ethylbenzene-d7, Ethylbenzene-α,α,2,3,4,5,6-d7, Ethylbenzene-α,α,2,3,4,5,6-D7
Fórmula InChI InChI=1 S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7 H,2H2,1H3/i2D2,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])C
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,1-dideuterioethyl)benzene
Peso molecular (g/mol) 113.2081
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.1222 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity