Learn More
2,4,6-Tribromophenol-3,5-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Tribromophenol (3,5-D2) |
| CAS | 1219795-42-2 |
| Fórmula molecular | C6 2H2 H Br3 O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Phen-3,5-d2-ol, 2,4,6-tribromo-, 2,4,6-Tribromophen-3,5-d2-ol, 2,4,6-Tribromophenol D2, 3,5-Dideuterio-2,4,6-tribromophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10 H/i1D,2 D |
| SMILES | [2 H]c1c(Br)c([2 H])c(Br)c(O)c1Br |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-tribromo-3,5-dideuteriophenol |
| Peso molecular (g/mol) | 332.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.786 g/mol |
| Mostrar más |