Learn More
Thermo Scientific™ Tubos, tiras de 8
Descripción
Los tubos en tiras de 0,2 ml son compatibles con los bloques estándar de termociclador de 0,2 ml. Están diseñados para aplicaciones de PCR y qPCR.
Hay varias opciones de tapones disponibles, incluido un tapón ultra transparente ideal para su uso en ensayos de qPCR. Los tapones forman un sello seguro sin dejar de ser cómodos de aplicar y retirar. Los tapones aumentan la capacidad general de los tubos hasta 0,25 ml.
• Polipropileno virgen transparente autoclavable
• Pared muy fina de los tubos para transferencia térmica uniforme y óptima.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certified free from human DNA, RNases, and DNases |
| Color | Azul |
| Volumen (métrico) | 0.2 mL |
| Cantidad | 250 tiras |
| Forma | V-Bottom |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón abovedado |
| Tipo de producto | Tubo de 8 tiras |