Learn More
Thermo Scientific™ Tubos, tiras de 8
Código de producto. 10334613
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Morado
Natural
Rojo
Verde
Tipo de tapón:
No se incluye
Tapón abovedado
Tipo de producto:
Tapón de 8 tiras
Tubo de 8 tiras
Cantidad:
10 paquetes de 12 tiras
250 tiras
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 250
Código de producto. Color Tipo de tapón Tipo de producto Cantidad unitSize
10334613 Rojo Tapón abovedado Tubo de 8 tiras 250 tiras paquete de 250
11594764 Natural No se incluye Tubo de 8 tiras 250 tiras paquete de 250
15767476 Natural No se incluye Tubo de 8 tiras 250 tiras paquete de 250
10394223 Azul Tapón abovedado Tubo de 8 tiras 250 tiras paquete de 250
10190543 Verde Tapón abovedado Tubo de 8 tiras 250 tiras paquete de 250
10100553 Morado Tapón abovedado Tubo de 8 tiras 250 tiras paquete de 250
12199690 - Tapón abovedado Tapón de 8 tiras 10 paquetes de 12 tiras paquete de 120
10594184 Verde Tapón abovedado Tubo de 8 tiras 10 paquetes de 12 tiras paquete de 120
10533225 Natural No se incluye Tubo de 8 tiras 10 paquetes de 12 tiras paquete de 120
10513995 Morado No se incluye Tubo de 8 tiras 10 paquetes de 12 tiras paquete de 120
10 options
Código de producto. 10334613
Marca: Thermo Scientific™ AB0266/R
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Optimice la PCR y qPCR con estos tubos en tiras de 0,2 ml, disponibles como ocho tubos por tira en varios colores o 12 tubos por tira.
Los tubos en tiras de 0,2 ml son compatibles con los bloques estándar de termociclador de 0,2 ml. Están diseñados para aplicaciones de PCR y qPCR.
Hay varias opciones de tapones disponibles, incluido un tapón ultra transparente ideal para su uso en ensayos de qPCR. Los tapones forman un sello seguro sin dejar de ser cómodos de aplicar y retirar. Los tapones aumentan la capacidad general de los tubos hasta 0,25 ml.
Highlights
  • Compatible with 0.2 mL thermal cycler blocks
  • 0.25 mL maximum tube capacity when capped
  • Sealable using flat and domed cap strips. Ultra-Clear cap options available for use in qPCR assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certified free from human DNA, RNases, and DNases
Color Rojo
Volumen (métrico) 0.2 mL
Cantidad 250 tiras
Forma V-Bottom
Material Polipropileno
Tipo de tapón Tapón abovedado
Tipo de producto Tubo de 8 tiras