Learn More
Thermo Scientific™ Tubos, tiras de 8
Beskrivning
Los tubos en tiras de 0,2 ml son compatibles con los bloques estándar de termociclador de 0,2 ml. Están diseñados para aplicaciones de PCR y qPCR.
Hay varias opciones de tapones disponibles, incluido un tapón ultra transparente ideal para su uso en ensayos de qPCR. Los tapones forman un sello seguro sin dejar de ser cómodos de aplicar y retirar. Los tapones aumentan la capacidad general de los tubos hasta 0,25 ml.
Highlights
- Compatible with 0.2 mL thermal cycler blocks
- 0.25 mL maximum tube capacity when capped
- Sealable using flat and domed cap strips. Ultra-Clear cap options available for use in qPCR assays
Specifikationer
Specifikationer
| Certificaciones/conformidad | Certified free from human DNA, RNases, and DNases |
| Color | Morado |
| Volumen (métrico) | 0.2 mL |
| Cantidad | 250 tiras |
| Forma | V-Bottom |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón abovedado |
| Tipo de producto | Tubo de 8 tiras |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.