Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Punto de burbuja | 1 bares |
| Color | Blanco |
| Tipo de filtro | Filtro de membrana |
| Material | PTFE |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Caudal | 11 ml/min |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración estéril de aire y otros gases, ácidos, bases y disolventes. |
| Hidrofobicidad | hidrófobos |
| N.° por paquete | 100/pack |
| Mostrar más |