missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Prohibitin Antibody (PHB/3230), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30151776
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30151776 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30151776

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP308687CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Prohibitin Monoclonal antibody specifically detects Prohibitin in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Prohibitin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon PHB/3230
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen PHB1, prohibitin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Prohibitin protein fragment (aa167-261) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P35232)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5245
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.