missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NANS Antibody (1G6), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30140881
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30140881 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30140881

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP197938CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NANS Monoclonal antibody specifically detects NANS in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NANS
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1G6
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen EC 2.5.1.56, EC 2.5.1.57, N-acetylneuraminate synthase, N-acetylneuraminate-9-phosphate synthase, N-acetylneuraminic acid phosphate synthase, N-acetylneuraminic acid synthasesialic acid phosphate synthase, SASsialic acid synthase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human NANS (1-359aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54187
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.