missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MED21 Antibody (PCRP-MED21-4B5), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30147234
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30147234 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30147234 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP314069CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MED21 Monoclonal antibody specifically detects MED21 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot,Protein Array,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MED21
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-MED21-4B5
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen hSrb7, mediator complex subunit 21SRB7 (suppressor of RNA polymerase B, yeast) homolog, RNA polymerase II complex component SRB7, RNA polymerase II holoenzyme component SRB7, RNAPII complex component SRB7, SRB7 suppressor of RNA polymerase B homolog, SRB7SRB7 suppressor of RNA polymerase B homolog (yeast), SURB7mediator of RNA polymerase II transcription subunit 21
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human MED21 protein (Uniprot: Q13503)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9412
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.