missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MD-2 Antibody (1A2E3), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP1-75513CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MD-2 Monoclonal antibody specifically detects MD-2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Especificaciones
| MD-2 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| ESOP1, ESOP-1, Ly-96, lymphocyte antigen 96, MD2, MD-2, myeloid differentiation protein-2, Protein MD-2 | |
| Antibody was raised against a recombinant protein corresponding to amino acids 2 to 160 of human MD-2. | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 23643 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| 1A2E3 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido