missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lactoferrin Antibody (LTF/4082) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Descripción
Lactoferrin Monoclonal antibody specifically detects Lactoferrin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Lactoferrin |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | LTF/4082 |
| Conjugado | Janelia Fluor 525 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, GIG12, growth-inhibiting protein 12, HLF2, Lactoferrin, lactotransferrin, LF, neutrophil lactoferrin, talalactoferrin |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant fragment (around aa614-645) of human Lactoferrin protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: IDP02788) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?