missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-6 Antibody (clazakizumab), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-28013MFV450
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
IL-6 Monoclonal antibody specifically detects IL-6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
| IL-6 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6 | |
| IL-6/ IFNb2 | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Neuroscience | |
| 3569 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| clazakizumab | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido