missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glucagon Antibody (181402), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB1249N
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Glucagon Monoclonal antibody specifically detects Glucagon in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Especificaciones
| Glucagon | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 181402 | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| glicentin-related polypeptide, GLP1, GLP-1, glucagon, glucagon-like peptide 1, glucagon-like peptide 2, GRPP | |
| Human Glucagon synthetic peptide | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, GPCR, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 2641 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido