missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EDA2R/TNFRSF27/XEDAR Antibody (072), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Descripción
EDA2R/TNFRSF27/XEDAR Monoclonal antibody specifically detects EDA2R/TNFRSF27/XEDAR in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | EDA2R/TNFRSF27/XEDAR |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 072 |
| Conjugado | CoraFluor 1 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | ectodysplasin A2 receptor, EDA-A2 receptor, EDA-A2R, EDAA2Rtumor necrosis factor receptor superfamily member XEDAR, EDAR2, XEDARTNFRSF27tumor necrosis factor receptor superfamily member 27, X-linked ectodysplasin-A2 receptor |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human EDA2R/TNFRSF27/XEDAR (Accession#: NP_068555.1; Met1-Thr138). |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?