missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD79B Antibody (polatuzumab) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30163952
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30163952 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30163952 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP328704JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

CD79B Monoclonal antibody specifically detects CD79B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD79B
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon polatuzumab
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B29B-cell-specific glycoprotein B29, B-cell antigen receptor complex-associated protein beta chain, CD79b antigen, CD79B antigen (immunoglobulin-associated beta), CD79b molecule, immunoglobulin-associated beta, IGBAGM6, Ig-beta, Immunoglobulin-associated B29 protein
Especie del huésped Human
Inmunógeno CD79b
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 974
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.