missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD1.1 antigen Antibody (CB3) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30162505
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30162505 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30162505 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP128362JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD1.1 antigen Monoclonal antibody specifically detects CD1.1 antigen in Chicken samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Antígeno CD1.1 antigen
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon CB3
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD1, CD1a antigen, CD1A antigen, a polypeptide, CD1a molecule, cluster of differentiation 1 A, cortical thymocyte antigen CD1A, differentiation antigen CD1-alpha-3, epidermal dendritic cell marker CD1a, FCB6, HTA1, hTa1 thymocyte antigen, R4, T6, T-cell surface antigen T6/Leu-6, T-cell surface glycoprotein CD1a
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Lymphocytes from the bursa of Fabricius of outbred chickens
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Dendritic Cell Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 909
Especies diana Chicken
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.