missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbonic Anhydrase III/CA3 Antibody (CA3/7885), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30142422
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30142422 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30142422

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP327029CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Carbonic Anhydrase III/CA3 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase III/CA3 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Carbonic Anhydrase III/CA3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CA3/7885
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CAIII, CA-III, Car3, Carbonate dehydratase III, carbonic anhydrase 3, Carbonic anhydrase III, carbonic anhydrase III, muscle specific, EC 4.2.1.1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human Carbonic Anhydrase III/CA3 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 761
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.