missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apolipoprotein D Antibody (APOD/3415) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30162151
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30162151 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30162151

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP314090JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Apolipoprotein D Monoclonal antibody specifically detects Apolipoprotein D in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Apolipoprotein D
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon APOD/3415
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen apo-D, ApoD, apolipoprotein D
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant Apolipoprotein D protein fragment (around aa21-119) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P05090)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 347
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.