Learn More
Tri-n-butyl-d27-amine, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tributylamine-D27 |
| CAS | 1219805-78-3 |
| Fórmula molecular | C12 D27 N |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 1-Butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amine, N,N-di(butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9)- (ACI), N,N-Di(butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9)-1-butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amine (ACI), N,N-Di(butyl-d9)-1-butan-d9-amine, Tributylamine-d27, Tris-(n-butyl-d9)amine, Tri-n-butyl-d27-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H27N/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuterio-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)butan-1-amine |
| Peso molecular (g/mol) | 212.5158 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.3838 g/mol |
| Mostrar más |