Learn More
n-Octyl 4-Hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octyl 4-Hydroxybenzoate-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 2708282-26-0 |
| Fórmula molecular | C15 D4 H18 O3 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4 acid octyl ester, Octyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-D4, Octyl p-hydroxybenzoate-d4, Octyl paraben-d4, p-Hydroxybenzoic acid-d4 octyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C15H22O3/c1-2-3-4-5-6-7-12-18-15(17)13-8-10-14(16)11-9-13/h8-11,16 H,2-7,12H2,1H3/i8D,9 D,10 D,11 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)OCCCCCCCC)c([2 H])c([2 H])c1O |
| Nombre IUPAC | octyl 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxybenzoate |
| Peso molecular (g/mol) | 254.358 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.182 g/mol |
| Mostrar más |