Learn More
Iodoacetamide-d4, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Iodoacetamide-D4 |
| CAS | 1219802-64-8 |
| Fórmula molecular | C2 D4 I N O |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 2-Iodoacetamide-N,2,2-d3 (ACI), 2-Iodoacetamide-N,N,2,2-d4, 2-Iodoacetamide-d4, Iodoacetamide-d4, Iodoacetamide-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)/i1D2/hD2 |
| SMILES | [2 H]N([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])I |
| Nombre IUPAC | N,N,2,2-tetradeuterio-2-iodoacetamide |
| Peso molecular (g/mol) | 188.9884 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.9589 g/mol |
| Show More |