missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Indole-3-acetic-alpha,alpha-d2 Acid, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1 H-Indole-3-acetic acid carboxymethyl-d2 |
| CAS | 24420-86-8 |
| Fórmula molecular | C10 2H2 H7 N O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 1 H-Indole-3-acetic acid D2 (carboxymethyl-D2), 1 H-Indole-3-acetic-α,α-d2 acid, Indole-3-acetic-α,α-d2 acid (8 CI), 2,2-Dideuterio-2-(1 H-indol-3-yl)acetic acid, 2-(3-Indolyl)acetic-2,2-d2 acid, 3-Indolylacetic acid-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11 H,5H2,(H,12,13)/i5D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)c1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 2,2-dideuterio-2-(1 H-indol-3-yl)acetic acid |
| Peso molecular (g/mol) | 177.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.0759 g/mol |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?