Learn More
Carbazole-d8,NH, CDN
Código de producto. 30326289
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 g
0.1 g
Tamaño de la unidad:
0.05 g
0.10 g
30326289 0.1 g 0.10 g
30318972 0.05 g 0.05 g
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30326289
Marca: CDN CDND27000.1G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbazole D8
CAS 38537-24-5
Fórmula molecular C12 2H8 H N
Cantidad 0.1 g
Fórmula InChI InChI=1 S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c([nH]c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c23)c1[2 H]
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8-octadeuterio-9 H-carbazole
Peso molecular (g/mol) 175.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.1237 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity