Learn More
1-Propane-d7-thiol, CDN
Código de producto. 30315965
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.25 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.25 g
30315965 0.1 g 0.10 g
30322689 0.25 g 0.25 g
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30315965
Marca: CDN CDND68040.1G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propanethiol-D7
CAS 1219803-52-7
Fórmula molecular C3 D7 H S
Cantidad 0.1 g
Sinónimo 1-Propane-d7-thiol, 1-Propanethiol-D7, 1-Propanethiol-1,1,2,2,3,3,3-d7, 1-Mercaptopropane-d7, 1-Propyl-d7 mercaptan
Fórmula InChI InChI=1 S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropane-1-thiol
Peso molecular (g/mol) 83.2038
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.0786 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity