Learn More
N-Acetyl-S-(2-carbamoylethyl)-L-cysteine, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-S-(carbamoylethyl)-L-cysteine |
| CAS | 81690-92-8 |
| Fórmula molecular | C8 H14 N2 O4 S |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H14N2O4S/c1-5(11)10-6(8(13)14)4-15-3-2-7(9)12/h6H,2-4H2,1H3,(H2,9,12)(H,10,11)(H,13,14)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H](CSCCC(=O)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2 R)-2-acetamido-3-(3-amino-3-oxopropyl)sulfanylpropanoic acid |
| Peso molecular (g/mol) | 234.27 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.0674 g/mol |
| Porcentaje de pureza | min 98% chemical purity |
| Mostrar más |