missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

myo-Inositol-1,2,3,4,5,6-d6, CDN

Código de producto. 30310269
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 g
0.1 g
Tamaño de la unidad:
0.05 g
0.10 g
Código de producto. Cantidad unitSize
30310269 0.05 g 0.05 g
30313136 0.1 g 0.10 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

Código de producto. 30310269

Marca: CDN CDND30190.05G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material myo-Inositol-1,2,3,4,5,6-d6
CAS 68922-44-1
Fórmula molecular C6 2H6 H6 O6
Cantidad 0.05 g
Sinónimo myo-[1,2,3,4,5,6-2H2]Inositol, myo-Inositol-1,2,3,4,5,6-d6, myo-Inositol-C-d6, myo-Inositol-1,2,3,4,5,6-C-d6 (9 CI), Inositol-d6 (6 CI)
Fórmula InChI InChI=1 S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12 H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D
SMILES [2 H][C@@]1(O)[C@@]([2 H])(O)[C@@]([2 H])(O)[C@@]([2 H])(O)[C@]([2 H])(O)[C@@]1([2 H])O
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexadeuteriocyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Peso molecular (g/mol) 186.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.101 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.