Learn More
Creatine-d5 H2O (N-methyl-d3; glycine-2,2-d2), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Creatine-d5 Hydrate (N-methyl-d3; glycine-2,2-d2) |
| Fórmula molecular | C4 H4 D5 N3 O2 . H2 O |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Creatine-d5 H2O (N-methyl-d3, glycine-2,2-d2) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i1D3,2D2; |
| SMILES | O.[2 H]C([2 H])([2 H])N(C(=N)N)C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 2-[carbamimidoyl(trideuteriomethyl)amino]-2,2-dideuterio-acetic acid;hydrate |
| Peso molecular (g/mol) | 154.1792 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.1114 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |