Learn More
Benzyl-2,3,4,5,6-d5-dimethyl-n-hexadecylammonium Chloride, CDN
Código de producto. 30321319
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 g
0.1 g
Tamaño de la unidad:
0.05 g
0.10 g
30321319 0.05 g 0.05 g
30317410 0.1 g 0.10 g
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30321319
Marca: CDN CDND77640.05G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyldimethylhexadecylammonium D5 (phenyl D5) Chloride
Fórmula molecular C25 D5 H41 N . Cl
Cantidad 0.05 g
Sinónimo Benzyldimethylhexadecylammonium D5 (phenyl D5) Chloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22 H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1 H/q+1;/p-1/i17D,18 D,19 D,21 D,22 D;
SMILES [Cl-].[2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCC)c([2 H])c1[2 H]
Nombre IUPAC hexadecyl-dimethyl-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]azanium;chloride
Peso molecular (g/mol) 401.1232
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.3633 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity