Learn More
SUMO Activating Enzyme E1 (SAE1) Antibody (1G4-1G5), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals H00010055-M01
Código de producto. 18323739
  • 589.00€ / 0.01 miligramo
Description
Description
SUMO Activating Enzyme E1 (SAE1) Monoclonal antibody specifically detects SUMO Activating Enzyme E1 (SAE1) in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
SUMO Activating Enzyme E1 (SAE1)
Monoclonal
Unconjugated
In 1x PBS, pH 7.4
AOS1activator of SUMO1, FLJ3091, HSPC140, Sua1, SUA1sentrin/SUMO-activating protein AOS1, SUMO-1 activating enzyme E1 N subunit, SUMO1 activating enzyme subunit 1, SUMO-1 activating enzyme subunit 1, SUMO-activating enzyme subunit 1, Ubiquitin-like 1-activating enzyme E1A, ubiquitin-like protein SUMO-1 activating enzyme, UBLE1A
SAE1 (AAH00344, 1 a.a. ~ 346 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MVEKEEAGGGISEEEAAQYDRQIRLWGLEAQKRLRASRVLLVGLKGLGAEIAKNLILAGVKGLTMLDHEQVTPEDPGAQFLIRTGSVGRNRAEASLERAQNLNPMVDVKVDTEDIEKKPESFFTQFDAVCLTCCSRDVIVKVDQICHKNSIKFFTGDVFGYHGYTFANLGEHEFVEEKTKVAKVSQGVEDGPDTKRAKLDSSETTMVKKKVVFCPVKEALEVDWSSEKAKAALKRTTSDYFLLQVLLKFRTDKGRDPSSDTYEEDSELLLQIRNDVLDSLGISPDLLPEDFVRYCFSEMAPVCAVVGGILAQEIVKALSQRDPPHNNFFFFDGMKGNGIVECLGPK
0.1 mg
Stem Cell Markers
10055
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1 λ
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Sandwich ELISA
1G4-1G5
Western Blot 1:500, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Sandwich ELISA
AAH00344
Mouse
IgG purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis