Learn More
Tolbutamide-d9 (butyl-d9), CDN
Código de producto. 30327748
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
30327748 0.01 g 0.01 g
30319446 0.005 g 0.01 g
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30327748
Marca: CDN CDND61690.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolbutamide-d9
CAS 1219794-57-6
Fórmula molecular C12 2H9 H9 N2 O3 S
Cantidad 0.01 g
Fórmula InChI InChI=1 S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8 H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)/i1D3,3D2,4D2,9D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Nombre IUPAC 1-(4-methylphenyl)sulfonyl-3-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)urea
Peso molecular (g/mol) 279.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1603 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity