Learn More
Terbutryn-d5 (ethyl-d5), CDN
Código de producto. 30322268
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
30322268 0.01 g 0.01 g
30323765 0.005 g 0.01 g
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30322268
Marca: CDN CDND71080.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbutryn D5
CAS 1219804-47-3
Fórmula molecular C10 2H5 H14 N5 S
Cantidad 0.01 g
Sinónimo Terbutryn D5 (ethyl D5)
Fórmula InChI InChI=1 S/C10H19N5S/c1-6-11-7-12-8(15-10(2,3)4)14-9(13-7)16-5/h6H2,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15)/i1D3,6D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Nc1nc(NC(C)(C)C)nc(SC)n1
Nombre IUPAC 4-N-tert-butyl-6-methylsulfanyl-2-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Peso molecular (g/mol) 246.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1675 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity